Microplacas, 96 pocillos
Proveedor: Greiner Bio-One
655081_40 655001_40 655061_40 650061_40 651001_40 651061_40 655092_50 650001_40 675001_40 675061_40 655080_40 655001-000
391-3390EA 88.7 EUR
391-3390 736-0227 738-0015 738-0005 738-0008 738-0009 738-0167 738-0004 738-0032 738-0033 738-0017 GREI655001-000
Microplacas, 96 pocillos
Microplacas Microplacas HTS
PS transparente, sin tapa. Idóneas para metodologías ELISA, estas placas están disponibles con superficies de alta capacidad de adsorción que revelan una capacidad de adsorción de proteínas superior para proteínas polares (MICROLON® 600) o superficies de adsorción media, más hidrofóbicas y por consiguiente, más adecuadas para proteínas y péptidos no polares (MICROLON® 200).
  • Disponibles con diversos perfiles de pocillos: fondo U, fondo V, fondo F (estándar), fondo F (pocillo de chimenea) o media área
  • Exentos de ADNasa, ARNasa y ADN humano, no pirogénicos