Sistemas de purificación de ácidos nucleicos y proteínas, KingFisher™ Flex
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5400610 5400640 5400620 5400630
731-0139EA 60000 EUR
731-0139 736-0684 731-0140 736-0683
Sistemas de purificación de ácidos nucleicos y proteínas, KingFisher™ Flex
Sistemas automatizados de purificación de ácido nucleico
Los procesadores de partículas magnéticas KingFisher™ están diseñados para automatizar el procesamiento de muestras que consumen mucho tiempo de ácidos nucleicos, proteínas o células de prácticamente cualquier fuente (sangre, cultivos celulares, lisados de tejidos, suelo, heces, por ejemplo). La familia KingFisher™ cuenta con instrumentos con diferentes capacidades de rendimiento y volumen para satisfacer las necesidades individuales de procesamiento de muestras. Cada sistema consta de un instrumento, plásticos especialmente diseñados y software. Los sistemas KingFisher™ ofrecen unaMore Product Information