Filter plates, 96-well, for solvent filtration, AcroPrep™ Advance
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8047 8048 8247 8148 8147 8248 8582 8584 8682 8684 8782 8784 8586 8588 8686 8688
738-0109EA 280 EUR
738-0109 738-0110 738-0131 738-0122 738-0121 738-0132 513-0163 513-0164 514-1096 514-1097 514-1098 514-1099 513-0166 513-0168 513-0167 513-0169
Filter plates, 96-well, for solvent filtration, AcroPrep™ Advance
Microplacas Placas de filtro
La gama de filtros de placa AcroPrep™ Advance incluye una variedad de tipos de membrana y tamaños de poro que proporcionan el mejor rendimiento posible para un amplio rango de aplicaciones de preparación de muestras y cribado de alto rendimiento. Disponibles con elección de membrana de PTFE o PTFE.
  • Los materiales químicamente resistentes proporcionan una plataforma estable para procesar muestras en solventes orgánicos
  • Baja unión inespecífica: los materiales de construcción inertes garantizan una completa recuperación de las muestras
  • La geometría del