Formalin solución 10%, BAKER, neutralized, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Formaldehído
7385.9020EA 94.44 EUR
7385.9020
Formalin solución 10%, BAKER, neutralized, J.T.Baker®
Formalin
Formula: CH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
UN: 2209
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Formaldehyde (HCHO) 38 - 42 g/l
pH at 25°C 6.8 - 7.2