Tetrametilamonio cloruro, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ100

74202-250G-F 74202-50G-F
74202-250G-FEA 262 EUR
74202-250G-F 74202-50G-F
Tetrametilamonio cloruro, Supelco®
Cloruro de tetrametilamonio
Formula: (CH₃)₄NCl
Pto. de fusión: > 300 °C
Densidad: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011628
Núm. CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49a48fb1fe79b050738f210d748918a923e75d53&vid=88d655f6decf0e8c0e7703477b7372452d9bba7c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR