Columnas para SPE para aplicaciones especiales, J.T.Baker®, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Soil
Proveedor: Avantor
7518-08EA 391.37 EUR
7518-08
Columnas para SPE para aplicaciones especiales, J.T.Baker®, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Soil
Columnas de cromatografía
Esta columna de extracción de fase sólida está diseñada para la extracción y limpieza de hidrocarburos poliaromáticos (PAH) de la tierra, incluidos los 16 PAH contaminantes prioritarios según la EPA y para diversas aplicaciones mediante el uso de diferentes columnas para SPE.