Resina para cromatografía de intercambio de iones, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX multimodal
Proveedor: Avantor
7587-01EA 208.21 EUR
7587-01 7587-02 7587-03 7587-05 7587-04
Resina para cromatografía de intercambio de iones, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX multimodal
Sorbentes para cromatografía Sorbentes para HPLC
La resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX funciona como una resina de intercambio catiónico fuerte con una selectividad mejorada para la separación superior en aplicaciones de cromatografía de procesos.
Activada por una química propia de superficie que combina la funcionalidad del intercambio catiónico fuerte con sitios de intercambio catiónico y aniónico débiles, los medios de cromatografía de intercambio catiónico multimodal BAKERBOND® PolyCSX utilizan su selectividad única para permitir un rendimiento de mayor purificación en una amplia gama de productos biofarmacéuticos.
Diseñada y fabricada por Avantor según los elevados estándares establecidos por nuestra marca de productos químicos J.T.Baker®, la resina de intercambio iónico BAKERBOND® PolyCSX se puede utilizar con otras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para mejorar su potencia separadora de los pasos del proceso de la cromatografía.
Información para pedidos: Las columnas para laboratorio de 1 ml y 5ml también están disponibles en la sección de productos complementarios.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
pH de trabajo 2-14