Nonanoato de metilo, Supelco®

Proveedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

76368-1ML 76368-5ML
76368-1MLEA 53.2 EUR
76368-1ML 76368-5ML
Nonanoato de metilo, Supelco®
Nonanoato de metilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Número MDL: MFCD00009569
Núm. CAS: 1731-84-6
EINECS: 217-052-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13f28c6427a7137b8dcc3f3867271ab44f177779&vid=084789a5a0d23704f4738211b593d0f2d068aed9&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR