Plata sulfato 6,6 g/l sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Proveedor: Avantor
Peligro

Sinónimos: Sulfato de diplata

7641.2500EA 0 EUR
7641.2500
Plata sulfato 6,6 g/l sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Plata sulfato
Formula: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Pto. Ebullición: 1085
Pto. de fusión: 655
Número MDL: MFCD00003407
Núm. CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR