Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica monohidrato, Supelco®

Proveedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

76952-10G-F 76952-2.5G-F 76952-50G-F
76952-10G-FEA 326 EUR
76952-10G-F 76952-2.5G-F 76952-50G-F
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica monohidrato, Supelco®
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007541
Núm. CAS: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef6a52e43f6ebe020d6ce831ab9c6564d787a904&vid=59f0aeea022e7fbaae3ca40701992db3be515414&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR