Ácido clorhídrico 6 mol/l (6 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
7710.9010EA 0 EUR
7710.9010
Ácido clorhídrico 6 mol/l (6 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance of solution clear, colourless
Normality (N) 5.9 - 6.1