Etanolato de talio (I) 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Thallium (I) ethoxide
78131.06
78131.06EA 163 EUR
78131.06
Etanolato de talio (I) 96%
Etanolato de talio (I)
Purity: 98% CAS No.: 20398-06-5 Molecular Formula: C2H5OTl Formula Weight: 249.43 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 3.493 Refractive Index: 1.6714 Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: -3° Boiling Point: 130° dec. UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00009072
Formula: C₂H₅OTl
MW: 249.44 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C (desc.)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 3.493
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009072
Núm. CAS: 20398-06-5
EINECS: 243-786-2
UN: 2810
ADR: 6.1 II