D(-)-Manitol, Supelco®

Proveedor: Merck

Sinónimos: D(-)-Manita

78513-50G
78513-50GEA 57.9 EUR
78513-50G
D(-)-Manitol, Supelco®
D(-)-Manitol
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Pto. Ebullición: 290…295 °C (4 hPa)
Pto. de fusión: 164…169 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064287
Núm. CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Índice Merck: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fec7795cbd2aa8c6b2dc3e3ffa3eeedbc5d153b2&vid=fec7795cbd2aa8c6b2dc3e3ffa3eeedbc5d153b2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR