Iodoacetamida
Proveedor: G Biosciences
Atención
786-228
786-228EA 128 EUR
786-228
Iodoacetamida
Iodoacetamida
Formula: ICH₂CONH₂
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008028
Núm. CAS: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III