Ácido glutárico para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: 1,5-Pentanedioic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
8.00295.0100EA 77 EUR
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
Ácido glutárico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido glutárico
Formula: C₅H₈O₄
MW: 132.12 g/mol
Pto. Ebullición: 302
Pto. de fusión: 98
Densidad: 1.43 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004410
Núm. CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04486

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 640 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 132.11 g/mol
Boiling Point 302 - 304 °C (1013 hPa) (slow decomposition)
Vapor Pressure 0.022 hPa (18.5 °C)
Density 1.43 g/cm3 (15 °C)
Synonyms Pentanedioic acid
Hill Formula C5H8O4
Chemical Formula HOOC(CH2)3COOH


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR