Metilo metacrilato estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Metacrilato de metilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00590.0100 8.00590.1000 8.00590.2500
8.00590.0100EA 35.6 EUR
8.00590.0100 8.00590.1000 8.00590.2500
Metilo metacrilato estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Metilo metacrilato
Formula: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
MW: 100.12 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 8
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008587
Núm. CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3 II
IR: 01-2119452498-28
Índice Merck: 12,06005
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -48 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 101 °C
Vapor Pressure 53 hPa (20 °C)
Flash Point 10 °C
Refractive Index 1.414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 12.5 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 430 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid