Bencilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01632.0005 8.01632.0250
8.01632.0005EA 37.8 EUR
8.01632.0005 8.01632.0250
Bencilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bencilo
Formula: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Pto. Ebullición: 346 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 95 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003080
Núm. CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Índice Merck: 13,01078
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 95 °C
Molar Mass 210.23 g/mol
Boiling Point 346 - 348 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (128 °C)