Benzonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Atención


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
8.01800.0100EA 33.6 EUR
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
Benzonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Benzonitrilo
Formula: C₇H₅N
Pto. Ebullición: 190,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001770
Núm. CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,01098

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -13 °C
Molar Mass 103.12 g/mol
Boiling Point 190 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.7 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.5289 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 7.2 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C (experimental)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR