Propileno carbonato para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Atención

Sinónimos: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.07051.0100 8.07051.1000 8.07051.9250 8.07051.9025 8.07051.9240 8.07051.9200
8.07051.0100EA 33.4 EUR
8.07051.0100 8.07051.1000 8.07051.9250 8.07051.9025 8.07051.9240 8.07051.9200
Propileno carbonato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Propileno carbonato
Formula: C₄H₆O₃
Pto. Ebullición: 241…242 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –48,8 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005385
Núm. CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 240 g/l (20 °C)
Melting Point -49 °C
Molar Mass 102.09 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 123 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 14.3 %(V)
Density 1.20 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 435 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 1.4 mm2/s (43 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR