Ácido polifosfórico, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.07471.0100 8.07471.0500 8.07471.2500 8.07471.9025
8.07471.0100EA 48.7 EUR
8.07471.0100 8.07471.0500 8.07471.2500 8.07471.9025
Ácido polifosfórico, Sigma-Aldrich®
Ácido polifosfórico
Formula: H(PO₃H)nOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084480
Núm. CAS: 8017-16-1
EINECS: 232-417-0
UN: 3264
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point -20 °C
Boiling Point 530 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 2.06 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) acidic,Hydrolysis
Synonyms PPA
Hill Formula HO[P(OH)(O)O](n)H

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR