Toluendiisocianato (Mezcla de isómeros) ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Toluylene diisocyanate

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.08264.0100 8.08264.0500 8.08264.9025 8.08264.2500
8.08264.0100EA 39.1 EUR
8.08264.0100 8.08264.0500 8.08264.9025 8.08264.2500
Toluendiisocianato (Mezcla de isómeros) ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Toluendiisocianato

Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.

Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174.16
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 12…14 °C
Densidad: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01778251
Núm. CAS: 26471-62-5
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1 II

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay isomers (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Assay Toluylene-2,6-diisocyanate (NMR) 10.0 - 30.0 % (a/a)
Assay Toluylene-2,4-diisocyanate (NMR) 70.0 - 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.218 - 1.222
Identity (IR) passes test

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR