Cloruro de tolueno-p-sulfonilo para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.08326.0250 8.08326.1000 8.08326.9025
8.08326.0250EA 39.6 EUR
8.08326.0250 8.08326.1000 8.08326.9025
Cloruro de tolueno-p-sulfonilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de tolueno-p-sulfonilo
Formula: C₇H₇ClO₂S
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 128 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007450
Núm. CAS: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,09612

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 67 °C
Molar Mass 190.65 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 135 °C (13 hPa)
Flash Point 128 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR