Cloruro de cetrimonio 50% in 2-propanol 60% (v/v)/water 40% (v/v) para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14087.0100 8.14087.1000
8.14087.0100EA 36.7 EUR
8.14087.0100 8.14087.1000
Cloruro de cetrimonio 50% in 2-propanol 60% (v/v)/water 40% (v/v) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de cetrimonio
Formula: C₁₉H₄₂ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011773
Núm. CAS: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 2924
ADR: 3 (8),II

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 80 - 90 °C
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3778 (20 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Cetyltrimethylammonium chloride solution, Trimethylhexadecylammonium chloride


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR