5,5-Dimetil-2-nitrometil-1,3-dioxano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14204.0001
8.14204.0001EA 98.2 EUR
8.14204.0001
5,5-Dimetil-2-nitrometil-1,3-dioxano para síntesis, Sigma-Aldrich®
5,5-Dimetil-2-nitrometil-1,3-dioxano
Formula: C₇H₁₃NO₄
Núm. CAS: 33884-29-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 175.18 g/mol
Boiling Point 67 - 69 °C (1 hPa)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C7H13NO4