Cloroformiato de bencilo estabilizado, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: CBZ-Cl (Z-Cl)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14688.0250
8.14688.0250EA 229 EUR
8.14688.0250
Cloroformiato de bencilo estabilizado, Sigma-Aldrich®
Cloroformiato de bencilo
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000640
Núm. CAS: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
UN: 1739
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -18 °C
Molar Mass 170.59 g/mol
Boiling Point 178 - 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 590 °C