Brij® 58 estabilizado, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck

Sinónimos: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14727.0250 8.14727.1000
8.14727.0250EA 45.6 EUR
8.14727.0250 8.14727.1000
Brij® 58 estabilizado, Sigma-Aldrich®
Brij® 58
Formula: C₅₆H₁₁₄O₂₁
MW: 1123.51 g/mol
Número MDL: MFCD00080892
Núm. CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 38 - 42 °C
Flash Point 149 °C
Density 1 g/cm3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR