Benzalconio cloruro 50% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14858.1000 8.14858.5000
8.14858.1000EA 85.6 EUR
8.14858.1000 8.14858.5000
Benzalconio cloruro 50% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Benzalconio cloruro
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145757
Núm. CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 1760
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -5 °C
Boiling Point 100 °C
Flash Point 160 - 170 °C
Density 0.978 - 0.988 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzalkonium chloride (50% aqueous solution)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR