n-Hexano-D14 (99% D) para espectroscopia RMN

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Hexane-D14, n-Hexane-[²H₁₄]

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.15043.0005
8.15043.0005EA 0 EUR
8.15043.0005
n-Hexano-D14 (99% D) para espectroscopia RMN
n-Hexano-D14
Formula: D₃C(CD₂)₄CD₃
Pto. Ebullición: 69 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –94,3 °C
Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037562
Núm. CAS: 21666-38-6
UN: 1208
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 0.0095 g/l (20 °C)
Melting Point -94.3 °C
Molar Mass 100.26 g/mol
Boiling Point 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Explosion Limit 1.0 - 8.1 %(V)
Density 0.767 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 240 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 0.50 mm2/s (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR