Ciclopropilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18017.0010 8.18017.0100
8.18017.0010EA 39.9 EUR
8.18017.0010 8.18017.0100
Ciclopropilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ciclopropilamina
Formula: C₃H₇N
Pto. Ebullición: 49 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,8131 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001301
Núm. CAS: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3 (8),II

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -10 °C
Molar Mass 57.09 g/mol
Boiling Point 49 - 50 °C
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.4206 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR