Sodio metilato 30% in methanol para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Metanolato de sodio

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
8.18194.0100EA 34.9 EUR
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
Sodio metilato 30% in methanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
Densidad: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012179
Núm. CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 (8),III

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 2 - 6 °C
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 455 °C Methanol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR