Cobre (II) cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Dicloruro de cobre

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18247.9020
8.18247.9020EA 1140 EUR
8.18247.9020
Cobre (II) cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cobre (II) cloruro
Formula: Cl₂Cu
Número MDL: MFCD00010972
Núm. CAS: 7447-39-4
UN: 2802
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 620 g/l (20 °C)
Melting Point 498 °C decomposes
Molar Mass 134.45 g/mol
Density 3.39 g/cm3 (25 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Copper dichloride
Hill Formula Cl2Cu
Chemical Formula CuCl2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR