2,5-Dimetilhexino-2,5-diol para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Atención


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18587.0100
8.18587.0100EA 71.4 EUR
8.18587.0100
2,5-Dimetilhexino-2,5-diol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimetilhexino-2,5-diol
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 205 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 93…95 °C
Densidad: 0,9469 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004468
Núm. CAS: 142-30-3
EINECS: 205-533-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 240 g/l (20 °C)
Melting Point 93 - 95 °C
Molar Mass 142.19 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H14O2

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR