Bromuro de cinc para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Cinc bromuro

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
8.18631.0005EA 31.5 EUR
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
Bromuro de cinc para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bromuro de cinc
Formula: Br₂Zn
MW: 225.2 g/mol
Pto. Ebullición: 670…680 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 394
Densidad: 4.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011294
Núm. CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,10182

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 4470 g/l (20 °C)
Melting Point 394 °C
Molar Mass 225.2 g/mol
Boiling Point 697 °C (1013 mbar)
Density 4.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hill Formula Br2Zn
Chemical Formula ZnBr2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR