(2-Clorofenil)acetonitrilo para síntesis

Proveedor: Merck
Atención

Sinónimos: 2-Chlorobenzyl cyanide, 2-(2-Chlorophenyl)acetonitrile

8.18643.0010
8.18643.0010EA 0 EUR
8.18643.0010
(2-Clorofenil)acetonitrilo para síntesis
(2-Clorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151.6 g/mol
Pto. Ebullición: 241
Pto. de fusión: 21…24 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001898
Núm. CAS: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 3439
ADR: 6.1 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR