Fenantridina
Proveedor: Merck
8.19167.9025
8.19167.9025EA 0 EUR
8.19167.9025
Fenantridina
Fenantridina
Formula: C₁₃H₉N
Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 105…107 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (130 °C)
Número MDL: MFCD00004989
Núm. CAS: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III