Acetato de metilo

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Metilo acetato

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.19244.6190
8.19244.6190EA 0 EUR
8.19244.6190
Acetato de metilo
Acetato de metilo
Formula: C₃H₆O₂
Pto. Ebullición: 56,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008711
Núm. CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06038

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR