Acetato de isopropilo para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Isopropilo acetato

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9170
8.20560.0100EA 36 EUR
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9170
Acetato de isopropilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetato de isopropilo
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Pto. Ebullición: 85
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008877
Núm. CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05225

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 31 g/l (20 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 88 - 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 61 hPa (20 °C)
Flash Point 1.8 - 8 %(V)
Refractive Index 4 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR