Carbonato de guanidinio zS, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Guanidinio carbonato, Carbonato de diguanidinio

MQ200

8.20611.0100 8.20611.1000 8.20611.9050 8.20611.9025
8.20611.0100EA 48.3 EUR
8.20611.0100 8.20611.1000 8.20611.9050 8.20611.9025
Carbonato de guanidinio zS, Sigma-Aldrich®
Carbonato de guanidinio
Formula: C₃H₁₂N₆O₃
MW: 180.17 g/mol
Pto. de fusión: 197
Densidad: 1.251 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013029
Núm. CAS: 593-85-1
EINECS: 209-813-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 500 g/l (30 °C)
Melting Point 197 °C
Molar Mass 180.17 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C
Hill Formula C3H12N6O3
Chemical Formula (CH5N3)2 * H2CO3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR