O-Benzylhydroxylamine para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20617.0010
8.20617.0010EA 99.1 EUR
8.20617.0010
O-Benzylhydroxylamine para síntesis, Sigma-Aldrich®
O-Benzylhydroxylamine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221709
Núm. CAS: 622-33-3
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 47 g/l (15 °C)
Molar Mass 123.16 g/mol
Boiling Point 49 °C (1 hPa)
Vapor Pressure 2.09 hPa (58 °C)
Flash Point 91.5 °C
Density 1.064 g/cm3 (23 °C)
pH 8 (47 g/l, H2O)
Ignition Point 260 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 3.34 mm2/s (23 °C)
Kinematic viscosity 3,34 mm2/s (23 °C)
Assay (GC, area%) ≥99% (a/a)
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C