Ácido 4-formilbenzoico, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck

Sinónimos: Ácido tereftalaldehidico

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.21075.0010
8.21075.0010EA 65 EUR
8.21075.0010
Ácido 4-formilbenzoico, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-formilbenzoico
Formula: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 148 °C
Número MDL: MFCD00006951
Núm. CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 248 - 250 °C
Molar Mass 150.14 g/mol
Bulk Density 396 kg/m3
pH 3.5 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Formylbenzoic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
Hill Formula C8H6O3
Chemical Formula 4-(OHC)C6H4COOH

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR