Pirrolidina-1-carboditioato de amonio para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.21100.0025 8.21100.0100
8.21100.0025EA 56.5 EUR
8.21100.0025 8.21100.0100
Pirrolidina-1-carboditioato de amonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Pirrolidina-1-carboditioato de amonio
Formula: C₅H₁₂N₂S₂
Número MDL: MFCD00012720
Núm. CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 190 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 164.28 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR