Tolueno-4-sulfonato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Atención


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.21125.0005 8.21125.0250
8.21125.0005EA 31.4 EUR
8.21125.0005 8.21125.0250
Tolueno-4-sulfonato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tolueno-4-sulfonato de sodio
Formula: C₇H₇NaO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798566
Núm. CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 194.18 g/mol
Synonyms 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
Hill Formula C7H7NaO3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3Na

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR