Etilo (S)-(-)-lactato para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
8.22100.0100EA 33.9 EUR
8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
Etilo (S)-(-)-lactato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Etilo (S)-(-)-lactato
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 154 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004518
Núm. CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,03850

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (25 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.411 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 16.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Viscosity kinematic 2.7 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR