2,4-Diclorobenzonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40037.0100
8.40037.0100EA 68.6 EUR
8.40037.0100
2,4-Diclorobenzonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Diclorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃Cl₂N
MW: 172.01 g/mol
Pto. Ebullición: 261
Pto. de fusión: 52…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016373
Núm. CAS: 6574-98-7
EINECS: 229-493-2
UN: 3439
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 59 - 62 °C
Molar Mass 172.01 g/mol