N-Metoximetilamina clorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40074.0010 8.40074.0050
8.40074.0010EA 107 EUR
8.40074.0010 8.40074.0050
N-Metoximetilamina clorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-Metoximetilamina clorhidrato
Formula: C₂H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012485
Núm. CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 112 - 116 °C
Molar Mass 97.54 g/mol