Span® 60, Span® para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.40121.0100 8.40121.0500
8.40121.0100EA 46.4 EUR
8.40121.0100 8.40121.0500
Span® 60, Span® para síntesis, Sigma-Aldrich®
Span® 60
Formula: C₂₄H₄₆O₆
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005366
Núm. CAS: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Índice Merck: 12,08872

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 53 °C
Molar Mass 430.62 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR