2-Metil-3-buten-2-ol para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41089.0250 8.41089.1000 8.41089.9999
8.41089.0250EA 37 EUR
8.41089.0250 8.41089.1000 8.41089.9999
2-Metil-3-buten-2-ol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Metil-3-buten-2-ol
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 99 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004470
Núm. CAS: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
UN: 1987
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 98 - 99 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 137 hPa (50 °C)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.4 %(V)
Density 0.824 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR