Alcohol 3,4-diclorobencílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41133.0010
8.41133.0010EA 59.5 EUR
8.41133.0010
Alcohol 3,4-diclorobencílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Alcohol 3,4-diclorobencílico
Formula: C₇H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 271 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 32…34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004633
Núm. CAS: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 38 - 39 °C
Molar Mass 177.03 g/mol
Boiling Point 148 - 151 °C
Flash Point 110 °C
Synonyms 3,4-Dichloro-1-(hydroxymethyl)-benzene
Hill Formula C7H6Cl2O