3-Cloroanísol para síntesis
Proveedor: Merck
Sinónimos: 1-Chloro-3-methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41222.9999
8.41222.9999EA 0 EUR
8.41222.9999
3-Cloroanísol para síntesis
3-Cloroanísol
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Pto. Ebullición: 193
Densidad: 1.172 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000591
Núm. CAS: 2845-89-8
EINECS: 220-642-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 235 mg/l (25 °C)
Molar Mass 142.58 g/mol
Boiling Point 193 °C (1013 hPa)
Flash Point 73 °C
Density 1.172 g/cm3 (20 °C)