Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41260.0005
8.41260.0005EA 59.5 EUR
8.41260.0005
Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico
Formula: C₆H₈O₄
Pto. Ebullición: 663 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001325
Núm. CAS: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Melting Point 156 - 158 °C
Molar Mass 144.12 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR